2-Brombenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
OR4152-25G
APOSOR4152-25GEA 144 EUR
APOSOR4152-25G
2-Brombenzophenon 98%
2-Brombenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO
Molecular Weight: 261,12 g/mol
Siedepunkt: 345 °C
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Dichte: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00032462
CAS-Nummer: 13047-06-8