1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
OR4165-1G OR4165-5G OR4165-250MG
APOSOR4165-1GEA 56.7 EUR
APOSOR4165-1G APOSOR4165-5G APOSOR4165-250MG
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₁N₃
Molecular Weight: 183.3 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075186
CAS-Nummer: 23995-88-2
UN: 3259
ADR: 8 II