1-Pentylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4168-1G OR4168-250MG
APOSOR4168-1GEA 45.1 EUR
APOSOR4168-1G APOSOR4168-250MG
1-Pentylpiperazin
1-Pentylpiperazin
Formel: C₉H₂₀N₂
Molecular Weight: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 88…91 °C/20mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093555
CAS-Nummer: 50866-75-6