4-Phenylpiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4179-10G
OR4179-5G
OR4179-1G
APOSOR4179-10GEA
66.7
EUR
APOSOR4179-10G
APOSOR4179-5G
APOSOR4179-1G
4-Phenylpiperidin 97%
4-Phenylpiperidin
Formel:
C₁₁H₁₅N Siedepunkt: 255…257 °C/727mmHg Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006002 CAS-Nummer: 771-99-3 EINECS: 212-243-1 |