5-Brom-1,3-benzodioxol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR4200-100G
OR4200-25G
OR4200-500G
APOSOR4200-100GEA
56.7
EUR
APOSOR4200-100G
APOSOR4200-25G
APOSOR4200-500G
5-Brom-1,3-benzodioxol 98%
5-Brom-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅BrO₂ Molecular Weight: 201.02 g/mol Siedepunkt: 85…86 °C/1mmHg Dichte: 1.669 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005821 CAS-Nummer: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...