Ethyl-2-methylnicotinat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 2-methylnicotinate

OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinat 98%
Ethyl-2-methylnicotinat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C/24mmHg
Dichte: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006336
CAS-Nummer: 1721-26-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR