Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate, 1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
OR42009-100G
OR42009-25G
OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA
848
EUR
APOSOR42009-100G
APOSOR42009-25G
APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Molecular Weight: 215,25 g/mol Siedepunkt: 265…272 °C Dichte: 1,152 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656775 CAS-Nummer: 610791-05-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...