(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
OR4201-5G OR4201-10G
APOSOR4201-5GEA 46.4 EUR
APOSOR4201-5G APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368365
CAS-Nummer: 85977-52-2