Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bicyclo[4.4.0]decan, Dekalin
OR42013-2.5L
APOSOR42013-2.5LEA 313 EUR
APOSOR42013-2.5L
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₈
Molecular Weight: 138,25 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C
Schmelzpunkt: –125 °C
Dichte: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57,2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III