6-Chlorchinolin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4203-100G
APOSOR4203-100GEA 140 EUR
APOSOR4203-100G
6-Chlorchinolin 96%
6-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163,61 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024024
CAS-Nummer: 612-57-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR