3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR42060-1G OR42060-250MG OR42060-500MG
APOSOR42060-1GEA 400 EUR
APOSOR42060-1G APOSOR42060-250MG APOSOR42060-500MG
3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
3-Isobutylamino-propan-1-ol
Formel: C₇H₁₇NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03446756
CAS-Nummer: 285124-45-0