2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4212-1G
OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA
0
EUR
APOSOR4212-1G
APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Schmelzpunkt: 245…247 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093919 CAS-Nummer: 634-38-8 |