1,3-Benzoxazol-2-amin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzo[d]oxazol-2-amine, 2-Aminobenzoxazole
OR42126-1G OR42126-10G OR42126-5G
APOSOR42126-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42126-1G APOSOR42126-10G APOSOR42126-5G
1,3-Benzoxazol-2-amin 98%
1,3-Benzoxazol-2-amin
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182850
CAS-Nummer: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3