1,3-Diiodbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4213-100G
APOSOR4213-100GEA 97.3 EUR
APOSOR4213-100G
1,3-Diiodbenzol 98%
1,3-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Molecular Weight: 329,91 g/mol
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Dichte: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041731
CAS-Nummer: 626-00-6
EINECS: 210-921-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR