2-Pyrimidinemethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)pyrimidine
OR42130-25G
APOSOR42130-25GEA 162 EUR
APOSOR42130-25G
2-Pyrimidinemethanol 98%
2-Pyrimidinemethanol
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796201
CAS-Nummer: 42839-09-8