2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42145-1G OR42145-5G
APOSOR42145-1GEA 0 EUR
APOSOR42145-1G APOSOR42145-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Formel: C₅H₃Cl₂N₃O₂
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03265754
CAS-Nummer: 2897-43-0