Formamidin-hydrochlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Formimidamide hydrochloride
OR42146-25G OR42146-100G OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA 27.7 EUR
APOSOR42146-25G APOSOR42146-100G APOSOR42146-5G
Formamidin-hydrochlorid 96%
Formamidine hydrochloride
Formel: CH₄N₂
Molecular Weight: 80,52 g/mol
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012865
CAS-Nummer: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2