Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
OR42147-1G OR42147-250MG
APOSOR42147-1GEA 161 EUR
APOSOR42147-1G APOSOR42147-250MG
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formel: C₁₂H₁₁ClO₄
Molecular Weight: 254,67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935972
CAS-Nummer: 5814-38-0