2-Methyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methylpyridine-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(2-Methyl-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR42154-1G
OR42154-25G
OR42154-5G
APOSOR42154-1GEA
26.1
EUR
APOSOR42154-1G
APOSOR42154-25G
APOSOR42154-5G
2-Methyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Methyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 219,09 g/mol Schmelzpunkt: 66…71 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08061590 CAS-Nummer: 660867-80-1 |