2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
OR42158-1G OR42158-250MG OR42158-5G
APOSOR42158-1GEA 102 EUR
APOSOR42158-1G APOSOR42158-250MG APOSOR42158-5G
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
2-Cyano-5-hydroxypyridine
Formel: C₆H₄N₂O
Molecular Weight: 120,1100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368197
CAS-Nummer: 86869-14-9