(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 45.1 EUR
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99%
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 78…82 °C
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II