3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 241 EUR
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460979
CAS-Nummer: 68206-04-2