6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42179-1G
APOSOR42179-1GEA 314 EUR
APOSOR42179-1G
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Formel: C₆H₈N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870771
CAS-Nummer: 59646-16-1