8-Chlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42189-100G
APOSOR42189-100GEA 165 EUR
APOSOR42189-100G
8-Chlorchinolin 98%
8-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Siedepunkt: 288 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047618
CAS-Nummer: 611-33-6
EINECS: 210-265-6