1,4-Diiodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4220-100G OR4220-500G OR4220-1KG
APOSOR4220-100GEA 58 EUR
APOSOR4220-100G APOSOR4220-500G APOSOR4220-1KG
1,4-Diiodbenzol
1,4-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Molecular Weight: 329,91 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Dichte: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001054
CAS-Nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2