3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42204-1G OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42204-1G APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Formel: C6H5Br2N
Molecular Weight: 250,9186 g/mol
Schmelzpunkt: 22…23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00234159
CAS-Nummer: 38749-87-0