2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Dipivaloylmethan

OR42216-100G OR42216-25G OR42216-5G
APOSOR42216-100GEA 71.2 EUR
APOSOR42216-100G APOSOR42216-25G APOSOR42216-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion 98%
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molecular Weight: 184,28 g/mol
Siedepunkt: 72…73 °C/6mmHg
Dichte: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008848
CAS-Nummer: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR