2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
OR42220-25G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 114 EUR
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
Molecular Weight: 205,34 g/mol
Siedepunkt: 233 °C
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006305
CAS-Nummer: 38222-83-2