(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-(4-chlorphenyl)acetat
OR42221-500G
APOSOR42221-500GEA 203 EUR
APOSOR42221-500G
(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester 98%
(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Molecular Weight: 184.62 g/mol
Siedepunkt: 115 °C/8mmHg
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032743
CAS-Nummer: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0