Homoveratrylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Homoveratryl Alcohol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl Alcohol
OR42222-100G OR42222-25G OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA 154 EUR
APOSOR42222-100G APOSOR42222-25G APOSOR42222-5G
Homoveratrylalkohol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002894
CAS-Nummer: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5