7-(Diethylamino)-4-methylcumarin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA 24.8 EUR
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G
7-(Diethylamino)-4-methylcumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcumarin
Formel: C₁₄H₁₇NO₂
Molecular Weight: 231,30 g/mol
Siedepunkt: 240 °C/6,5mmHg
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006864
CAS-Nummer: 91-44-1
EINECS: 202-068-9