Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pd(PPh3)4
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 27.7 EUR
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Molecular Weight: 1155,58 g/mol
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9