1-Iod-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4227-100G OR4227-25G
APOSOR4227-100GEA 72.5 EUR
APOSOR4227-100G APOSOR4227-25G
1-Iod-2-nitrobenzol
1-Iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Siedepunkt: 288…289 °C
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007088
CAS-Nummer: 609-73-4
EINECS: 210-200-1