Methyl adipoyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate
OR4232-25G
APOSOR4232-25GEA 359 EUR
APOSOR4232-25G
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Formel: C₇H₁₁ClO₃
Molecular Weight: 178,62 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/0,8mmHg
Dichte: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013661
CAS-Nummer: 35444-44-1
UN: 3265
ADR: 8,II