2-Chlor-3-nitrothiophen 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4235-1G OR4235-5G OR4235-250MG
APOSOR4235-1GEA 58 EUR
APOSOR4235-1G APOSOR4235-5G APOSOR4235-250MG
2-Chlor-3-nitrothiophen 98%
2-Chloro-3-nitrothiophene
Formel: C₄H₂ClNO₂S
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052159
CAS-Nummer: 5330-98-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR