2-Chlor-5-methylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Chloro-5-methylphenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-methylbenzeneboronic acid
OR4249-1G OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4249-1G APOSOR4249-5G
2-Chlor-5-methylphenylboronsäure 96%
2-Chlor-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
Molecular Weight: 170,40 g/mol
Schmelzpunkt: 203…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659822
CAS-Nummer: 193353-35-4