2-Chlor-5-(chlormethyl)-1,3-thiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4254-25G OR4254-5G OR4254-100G
APOSOR4254-25GEA 26.1 EUR
APOSOR4254-25G APOSOR4254-5G APOSOR4254-100G
2-Chlor-5-(chlormethyl)-1,3-thiazol
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formel: C₄H₃Cl₂NS
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01073549
CAS-Nummer: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III