4-Amino-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
OR4266-1G
OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4266-1G
APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodpyridin
4-Amino-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₅IN₂ Molecular Weight: 220.01 g/mol Schmelzpunkt: 95…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663853 CAS-Nummer: 88511-27-7 |