6-Aminopyridin-2-ol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Hydroxypyridin-2-amine, 6-Aminopyridin-2-ol
OR4269-5G OR4269-1G OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA 48 EUR
APOSOR4269-5G APOSOR4269-1G APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, technische Qualität
6-Aminopyridin-2-ol
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110.11 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039717
CAS-Nummer: 5154-00-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III