5-Brom-2-hydroxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-6-pyridinol, 3-Brom-6-hydroxypyridin, 5-Brom-2-pyridinol
OR4273-25G
OR4273-5G
APOSOR4273-25GEA
24.8
EUR
APOSOR4273-25G
APOSOR4273-5G
5-Brom-2-hydroxypyridin
5-Brom-2-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol Schmelzpunkt: 174…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234042 CAS-Nummer: 13466-38-1 |