2,5-Dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4274-25G
OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA
24.8
EUR
APOSOR4274-25G
APOSOR4274-5G
2,5-Dichlorpyridin
2,5-Dichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂N Molecular Weight: 147,99 g/mol Siedepunkt: 190…191 °C Schmelzpunkt: 59…62 °C Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006239 CAS-Nummer: 16110-09-1 EINECS: 240-278-2 |