2-Hydroxy-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitro-2-pyridinol
OR4275-500G OR4275-1KG OR4275-50G
APOSOR4275-500GEA 174 EUR
APOSOR4275-500G APOSOR4275-1KG APOSOR4275-50G
2-Hydroxy-5-nitropyridin 98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140,1 g/mol
Schmelzpunkt: 188…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006276
CAS-Nummer: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7