2-(Brommethyl)naphthalin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 139 EUR
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Brommethyl)naphthalin, technische Qualität
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
Molecular Weight: 221.1 g/mol
Siedepunkt: 213 °C/100mmHg
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004123
CAS-Nummer: 939-26-4
UN: 3261
ADR: 8 II