4-Brombuttersäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromobutanoic acid
OR4284-100G OR4284-500G
APOSOR4284-100GEA 85.7 EUR
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
4-Brombuttersäure 95%
4-Brombuttersäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 301 °C
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002817
CAS-Nummer: 2623-87-2
UN: 3261
ADR: 8,III