3'-Aminoacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Aminoacetophenon
OR4296-100G OR4296-500G
APOSOR4296-100GEA 36.4 EUR
APOSOR4296-100G APOSOR4296-500G
3'-Aminoacetophenon
3'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 289…291 °C
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007796
CAS-Nummer: 99-03-6
EINECS: 202-722-3