4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 EUR
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017002
CAS-Nummer: 6322-56-1