trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans,trans-DPB, trans,trans-Bistyryl, trans,trans-PPB
OR4298-25G OR4298-5G
APOSOR4298-25GEA 40.6 EUR
APOSOR4298-25G APOSOR4298-5G
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien 98%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien
Formel: C₁₆H₁₄
Molecular Weight: 206,29 g/mol
Siedepunkt: 350 °C
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004791
CAS-Nummer: 538-81-8
EINECS: 212-952-6