Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G
OR4299-25G
OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA
36.4
EUR
APOSOR4299-1G
APOSOR4299-25G
APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Formel:
C₆H₉BrO₃ Molecular Weight: 209,0379 g/mol Siedepunkt: 70…71 °C/1mmHg Dichte: 1,528 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783015 CAS-Nummer: 13176-46-0 |