3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43-1G
OR43-5G
APOSOR43-1GEA
79.9
EUR
APOSOR43-1G
APOSOR43-5G
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134.14 g/mol Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973923 CAS-Nummer: 32332-98-2 |