2'-Brom-4'-methylacetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4326-25G
OR4326-5G
OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA
55.1
EUR
APOSOR4326-25G
APOSOR4326-5G
APOSOR4326-100G
2'-Brom-4'-methylacetanilid 98%
2'-Brom-4'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₀BrNO Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017781 CAS-Nummer: 614-83-5 |